Print…
Nicotinic acid hydrazide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
148200250 148201000
ACRO148200250EA 42.4 EUR
ACRO148200250 ACRO148201000
Nicotinic acid hydrazide 97%
Nicotinic acid hydrazide
Fórmula: C₆H₇N₃O
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006383
Número CAS: 553-53-7
EINECS: 209-041-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 163 °C
Assay ≥96.0 %