Print…
Valeric acid hydrazide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pentanehydrazide
L01555.06 L01555.14
L01555.06EA 31.3 EUR
L01555.06 L01555.14
Valeric acid hydrazide 95%
Valeric acid hydrazide
Purity: 95% CAS No.: 38291-82-6 Molecular Formula: CH3(CH2)3CONHNH2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: 55-64° Beilstein Reference: 1744747
Fórmula: C₅H₁₂N₂O
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de Fusão: 55…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025137
Número CAS: 38291-82-6
EINECS: 253-864-8