Diisopropyl methylphosphonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12904.06
A12904.14
A12904.22
A12904.06EA
54.8
EUR
A12904.06
A12904.14
A12904.22
Diisopropyl methylphosphonate 95%
Diisopropyl methylphosphonate
Purity: 95%
CAS No.: 1445-75-6
Molecular Formula: C7H17O3P
Formula Weight: 180.18
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 50-51°/1mm
MDL No.: MFCD00015022
Fórmula:
C₇H₁₇O₃P Ponto de ebulição: 50…51 °C (1 mmHg) Densidade: 0,976 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015022 Número CAS: 1445-75-6 EINECS: 215-896-0 |