Print…
7-Ethoxycoumarin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E1379-100MG E1379-1G E1379-25MG E1379-500MG
SIALE1379-100MGEA 77.6 EUR
SIALE1379-100MG SIALE1379-1G SIALE1379-25MG SIALE1379-500MG
7-Ethoxycoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Ethoxycoumarin
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00006877
Número CAS: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4