Print…
7-Ethoxycoumarin ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
L14116.MC L14116.ME
L14116.MCEA 48.8 EUR
L14116.MC L14116.ME
7-Ethoxycoumarin ≥99%
7-Ethoxycoumarin
Purity: 99% CAS No.: 31005-02-4 Molecular Formula: C11H10O3 Formula Weight: 190.20 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 146200
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006877
Número CAS: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4