Print…
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (6-Chloropyridin-3-yl)methanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
536008-25G 536008-5G
SIAL536008-25GEA 522 EUR
SIAL536008-25G SIAL536008-5G
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Número MDL : MFCD00673153
Número CAS: 97004-04-1