Print…
(±)-α-Bromophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B75859-25G B75859-5G
SIALB75859-25GEA 187 EUR
SIALB75859-25G SIALB75859-5G
(±)-α-Bromophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00004206
Número CAS: 4870-65-9
EINECS: 225-477-4
UN: 3261
ADR: 8,II