Print…
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
87580-10G 87580-50G
SIAL87580-10GEA 141 EUR
SIAL87580-10G SIAL87580-50G
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Fórmula: C₄₀H₈₄BrN
Número MDL : MFCD00043166
Número CAS: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3