Tetrakis(decyl)ammonium bromide, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
87578-10G-F
87578-50G-F
87578-10G-FEA
150
EUR
87578-10G-F
87578-50G-F
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, Supelco®
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Fórmula:
C₄₀H₈₄BrN Peso Molecular: 659.0057 g/mol |
Número MDL :
MFCD00043166 Número CAS: 14937-42-9 EINECS: 239-013-3 |