Print…
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
382205-25ML 382205-5ML
SIAL382205-25MLEA 378 EUR
SIAL382205-25ML SIAL382205-5ML
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-bromoethyl)ether
Fórmula: C₄H₈Br₂O
Número MDL : MFCD00039196
Número CAS: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II