Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
L11510.06
L11510.14
L11510.06EA
62
EUR
L11510.06
L11510.14
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Bis(2-bromoethyl)ether
Purity: 96%
CAS No.: 5414-19-7
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH2CH2Br
Formula Weight: 231.93
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 92-93°/12mm
Beilstein Reference: 1098335
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00039196
Fórmula:
C₄H₈Br₂O Ponto de ebulição: 92…93 °C (12 mmHg) Densidade: 1,845 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039196 Número CAS: 5414-19-7 EINECS: 226-504-2 UN: 2810 ADR: 6.1,II |