Print…
Isobutyl stearate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
8.43070.2500EA 99.9 EUR
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
Isobutyl stearate para síntese, Sigma-Aldrich®
Encomendar
Melting Point 28.9 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)