Print…
Tetradecylphosphonic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
10007565-100 10007565-500 10007565-1
CAYM10007565-100EA 37.6 EUR
CAYM10007565-100 CAYM10007565-500 CAYM10007565-1
Tetradecylphosphonic acid
Tetradecylphosphonic acid
Fórmula: C₁₄H₃₁O₃P
Número MDL : MFCD00015834
Número CAS: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1