Print…
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutanal
H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 272 EUR
H55522.AA H55522.XF
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 104…106 °C
Densidade: 0.798
Ponto de Inflamação: 13 °C (55 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042807
Número CAS: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3 III