Print…
Undecanoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H56380.03 H56380.ME
H56380.03EA 222 EUR
H56380.03 H56380.ME
Undecanoyl chloride ≥98%
Undecanoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₂₁ClO
Ponto de ebulição: 135…136 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000739
Número CAS: 17746-05-3
EINECS: 241-741-1
UN: 3265
ADR: 8,III