Print…
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H56252.03 H56252.06 H56252.14
H56252.03EA 72 EUR
H56252.03 H56252.06 H56252.14
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fórmula: C₄HCl₂N₃O₂
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006107
Número CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6