S-Phenyl thioacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 934-87-2
Molecular Formula: C8H8OS
Formula Weight: 152.21
Flash Point: 79°(174°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.124
Refractive Index: 1.5700
Appearance: Colourless
Boiling Point: 99-100°/6mm
MDL No.: MFCD00008752
Fórmula:
C₈H₈OS Ponto de ebulição: 99…100 °C (6 mmHg) Densidade: 1,124 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008752 Número CAS: 934-87-2 EINECS: 213-294-2 |