Print…
2-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0282-25G C0282-5G
TCIAC0282-25GEA 240 EUR
TCIAC0282-25G TCIAC0282-5G
2-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
2-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 267°C
Ponto de Fusão: 38 °C
Densidade: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006741
Número CAS: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e95c1186a37f3b9aa93310dfe651ad2205a1cf03&vid=fb036b63e0f53c8819850904fdce3106b992e597&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency