Print…
4-Methylbenzamidoxime
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
13231-500 13231-1
CAYM13231-500EA 43.1 EUR
CAYM13231-500 CAYM13231-1
4-Methylbenzamidoxime
4-Methylbenzamidoxime
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Número MDL : MFCD00019952
Número CAS: 19227-13-5