Print…
Magnesium acetate 1 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
63052-100ML 63052-500ML
SIAL63052-100MLEA 154 EUR
SIAL63052-100ML SIAL63052-500ML
Magnesium acetate 1 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Magnesium acetate
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003539
Número CAS: 142-72-3
EINECS: 205-554-9