Print…
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55174.06 H55174.14
H55174.06EA 51.9 EUR
H55174.06 H55174.14
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 369-35-7 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Melting Point: 122-130° MDL No.: MFCD00034560
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 122…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034560
Número CAS: 369-35-7
EINECS: 206-719-8