Print…
1-Triacontanol ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T1049-100MG T1049-1G
TCIAT1049-100MGEA 81 EUR
TCIAT1049-100MG TCIAT1049-1G
1-Triacontanol ≥85.0% (por GC)
1-Triacontanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₈CH₂OH
Ponto de ebulição: 443 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 87 °C
Densidade: 0,777 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002963
Número CAS: 593-50-0
EINECS: 209-794-5
Merck Index: 14,09591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a7efafb432c113edb13404c3b20dd2223dddc8&vid=f6c61450ee5599c3989644aee9e5b083bf810823&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 85.0 to 90.0 deg-C