Print…
Ácido miristico
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 27.8 EUR
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Ácido miristico
Ácido miristico
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >165 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002744
Número CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416