Print…
Lignoceric acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 33.4 EUR
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Lignoceric acid
Lignoceric acid
Fórmula: C₂₄H₄₈O₂
Ponto de ebulição: 406 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 87 °C
Densidade: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002810
Número CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509