Print…
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33747.03 H33747.06
H33747.03EA 86.3 EUR
H33747.03 H33747.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂S
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00031428
Número CAS: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5