Print…
Dexamethasone
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
11015-500 11015-1 11015-5
CAYM11015-500EA 106 EUR
CAYM11015-500 CAYM11015-1 CAYM11015-5
Dexamethasone
Dexamethasone
Fórmula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso Molecular: 392.47 g/mol
Ponto de Fusão: 268…271 °C
Número MDL : MFCD00064136
Número CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9