Print…
Methyl nitroacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
N0656-25G N0656-5G
TCIAN0656-25GEA 308 EUR
TCIAN0656-25G TCIAN0656-5G
Methyl nitroacetate ≥97.0% (por GC)
Methyl nitroacetate
Fórmula: C₃H₅NO₄
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00075480
Número CAS: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eff02daee5c92c2679d1c5c5b31ffcb945efc4e&vid=6eff02daee5c92c2679d1c5c5b31ffcb945efc4e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %