Print…
3,6-Dibromocarbazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H56360.06 H56360.14
H56360.06EA 119 EUR
H56360.06 H56360.14
3,6-Dibromocarbazole ≥99%
3,6-Dibromocarbazole
Purity: 99% CAS No.: 6825-20-3 Molecular Formula: C12H7Br2N Formula Weight: 325.00 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD00004961
Fórmula: C₁₂H₇Br₂N
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004961
Número CAS: 6825-20-3