3,5-Di-tert-butylpyrocatechol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,5-Di-tert-butylcatechol
H55207.06
H55207.14
H55207.06EA
39.6
EUR
H55207.06
H55207.14
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol ≥99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Purity: 99%
CAS No.: 1020-31-1
Molecular Formula: C14H22O2
Formula Weight: 222.33
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 1370212
MDL No.: MFCD00008819
Fórmula:
C₁₄H₂₂O₂ Peso Molecular: 222.33 g/mol Ponto de ebulição: 310 Ponto de Fusão: 95…100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008819 Número CAS: 1020-31-1 EINECS: 213-816-9 |