Print…
Colchicina
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
Sinônimos: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
9000760-100 9000760-250 9000760-500
CAYM9000760-100EA 30.6 EUR
CAYM9000760-100 CAYM9000760-250 CAYM9000760-500
Colchicina
Colchicina
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₆
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078484
Número CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536