Print…
4-Amino-o-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methylaniline
A1536-25G A1536-5G
TCIAA1536-25GEA 590 EUR
TCIAA1536-25G TCIAA1536-5G
4-Amino-o-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-o-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.15 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 129
Número MDL : MFCD00007878
Número CAS: 2835-96-3
EINECS: 220-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&vid=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %