Print…
3-Amino-o-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-methylphenol, 1-Amino-3-hydroxy-2-methylbenzene, 3-Hydroxy-2-methylaniline, 2-Amino-6-hydroxytoluene
A1824-25G A1824-5G
TCIAA1824-25GEA 405 EUR
TCIAA1824-25G TCIAA1824-5G
3-Amino-o-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-o-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Número MDL : MFCD00007787
Número CAS: 53222-92-7
EINECS: 258-438-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e450f27e370c86f860af9350e7c4df6bd7e6c13d&vid=e450f27e370c86f860af9350e7c4df6bd7e6c13d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C