Print…
16-Hydroxypalmitic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
9000789-1 9000789-5
CAYM9000789-1EA 87.6 EUR
CAYM9000789-1 CAYM9000789-5
16-Hydroxypalmitic acid
16-Hydroxypalmitic acid
Fórmula: C₁₆H₃₂O₃
Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95 °C
Número MDL : MFCD00002750
Número CAS: 506-13-8
EINECS: 208-028-7