Print…
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2847-1G B2847-25G B2847-5G
TCIAB2847-1GEA 16 EUR
TCIAB2847-1G TCIAB2847-25G TCIAB2847-5G
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₂BrClN₂
Ponto de ebulição: 95°C
Número MDL : MFCD00483232
Número CAS: 32779-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ec732d9f2d218b4e73f046c728396e69903e3f&vid=f4ec732d9f2d218b4e73f046c728396e69903e3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C