Print…
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55875.03 H55875.06
H55875.03EA 56.3 EUR
H55875.03 H55875.06
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 7461-50-9 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: 197-205° MDL No.: MFCD00194051
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Ponto de Fusão: 197…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00194051
Número CAS: 7461-50-9