3-Amino-1H-indazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1H-Indazol-3-amine, Indazol-3-amine, 1H-Indazol-3-ylamine, Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole
H33435.03
H33435.09
H33435.03EA
68.6
EUR
H33435.03
H33435.09
3-Amino-1H-indazole 97%
3-Amino-1H-indazole
Fórmula:
C₇H₇N₃ Peso Molecular: 133.15 g/mol Ponto de Fusão: 150…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00182045 Número CAS: 874-05-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |