Print…
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34110.MD H34110.03 H34110.09
H34110.MDEA 0 EUR
H34110.MD H34110.03 H34110.09
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 1643-26-1 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD01310820
Fórmula: C₉H₉FO₂
Peso Molecular: 168.17 g/mol
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310820
Número CAS: 1643-26-1