Print…
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 63.3 EUR
H55273.03 H55273.06
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
4-Bromo-N-methylaniline
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 259…260 °C
Densidade: 1,482
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03030391
Número CAS: 6911-87-1