Print…
2-Bromo-N-methylaniline 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 117 EUR
H55166.03 H55166.06
2-Bromo-N-methylaniline 95%
2-Bromo-N-methylaniline
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 107…109 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,589
Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798064
Número CAS: 6832-87-7