Print…
G418 disulfato
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
13200-1 13200-5
CAYM13200-1EA 105 EUR
CAYM13200-1 CAYM13200-5
G418 disulfato
G418 disulfato
Fórmula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058314
Número CAS: 108321-42-2