Print…
(S)-(-)-Nicotina ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: L(-)-Nicotina
N0079-25ML N0079-500ML N0079-100ML
TCIAN0079-25MLEA 40 EUR
TCIAN0079-25ML TCIAN0079-500ML TCIAN0079-100ML
(S)-(-)-Nicotina ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-Nicotina
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 91°C
Ponto de Fusão: –80°C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006369
Número CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06524
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ebd94cc59544cf16e970ee78f7a87883491cb9&vid=24ebd94cc59544cf16e970ee78f7a87883491cb9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -160 to -173 deg (C=10, Acetone)