Print…
Pentacene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H56310.MD H56310.03
H56310.MDEA 157 EUR
H56310.MD H56310.03
Pentacene ≥97%
Pentacene
Fórmula: C₂₂H₁₄
Ponto de Fusão: 372…374 °C (sublimação)
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003710
Número CAS: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 14,7107