Print…
Trimethylsilylacetylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethynyltrimethylsilane
T1239-250ML T1239-25ML T1239-5ML
TCIAT1239-250MLEA 390 EUR
TCIAT1239-250ML TCIAT1239-25ML TCIAT1239-5ML
Trimethylsilylacetylene ≥98.0% (por GC)
Trimethylsilylacetylene
Fórmula: C₅H₁₀Si
Peso Molecular: 98.22 g/mol
Ponto de ebulição: 53°C
Ponto de Inflamação: –34°C
Número MDL : MFCD00008569
Número CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&vid=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %