Print…
2,7-Dinitro-9-fluorenona ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 73.5 EUR
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenona ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenona
Fórmula: C₁₃H₆N₂O₅
Ponto de Fusão: 292…295 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001153
Número CAS: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1