Print…
4-Bifenilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55424.03 H55424.06 H55424.14
H55424.03EA 29.9 EUR
H55424.03 H55424.06 H55424.14
4-Bifenilamina 98%
4-Bifenilamina
Purity: 98% CAS No.: 92-67-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 191°/15mm Merck Reference: 14,1235 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007879
Fórmula: C₁₂H₁₁N
Ponto de ebulição: 191 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Densidade: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007879
Número CAS: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1235