Print…
1-Butyl-4-ethynylbenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Butylphenylacetylene
B2301-25G B2301-5G
TCIAB2301-25GEA 131 EUR
TCIAB2301-25G TCIAB2301-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene ≥97.0% (por GC)
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₄
Ponto de Inflamação: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173885
Número CAS: 79887-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&vid=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %