Print…
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437180500 437180100
ACRO437180500EA 298 EUR
ACRO437180500 ACRO437180100
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (baseado em traços de metais)
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Yb·6H₂O
Peso Molecular: 387.49 g/mol
Ponto de Fusão: 865 °C
Densidade: 2.57
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149885
Número CAS: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm