Metanolato de sódio ∼25% (w/w) em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
46585.AP
46585.0F
46585.APEA
41
EUR
46585.AP
46585.0F
Metanolato de sódio ∼25% (w/w) em metanol
Metanolato de sódio
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 29°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.945
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: -2°
Boiling Point: 92°
Beilstein Reference: 3592982
Merck Reference: 14,8643
UN No.: 1289
MDL No.: MFCD00012179
Fórmula:
CH₃NaO Ponto de ebulição: 92 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 0,945 Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012179 Número CAS: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1289 ADR: 3,III Merck Index: 14,8643 |