Print…
Cellulose, microcristalino ∼ Ø 50 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
387240010 387240050 387242500
ACRO387240010EA 185 EUR
ACRO387240010 ACRO387240050 ACRO387242500
Cellulose, microcristalino ∼ Ø 50 µm
Cellulose
Fórmula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Ponto de Fusão: 260 - 270 °C
Densidade: 1,27 to 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081512
Número CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm