Print…
Diallyl trisulphide
Fornecedor: Cayman Chemical
10012577-25 10012577-100 10012577-250
CAYM10012577-25EA 72.3 EUR
CAYM10012577-25 CAYM10012577-100 CAYM10012577-250
Diallyl trisulphide
Diallyl trisulphide
Fórmula: C₆H₁₀S₃
Número CAS: 2050-87-5
EINECS: 218-107-8